Principaux documents
PHL83872
Macranthoidin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Giganteaside J, Giganteoside J
10 MG
477,00 €
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
477,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C59H96O27
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1237.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@]1([H])O[C@H]([C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](O)[C@]2([H])O[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]3([H])O[C@@H]4[C@](CO)(C)[C@]5([H])CC[C@@]6(C)[C@]7(C)CC[C@@]8(C(O[C@@H]9O[C@H](CO[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10
InChI
1S/C59H96O27/c1-24-34(64)46(84-49-43(73)40(70)37(67)29(20-61)81-49)45(75)51(79-24)85-47-35(65)27(63)21-77-52(47)83-33-11-12-55(4)31(56(33,5)23-62)10-13-58(7)32(55)9-8-25-26-18-54(2,3)14-16-59(26,17-15-57(25,58)6)53(76)86-50-44(74)41(71)38(68)30(82-50)22-78-48-42(72)39(69)36(66)28(19-60)80-48/h8,24,26-52,60-75H,9-23H2,1-7H3/t24-,26?,27-,28+,29+,30+,31?,32?,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1
Clé InChI
VUEGHZSQVJADCO-LDNGJIBLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable