Principaux documents
PHL83314
Gomisin G
phyproof® Reference Substance
10 MG
530,00 €
530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
530,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H32O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.57
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1COc2c1c(c3c(c2)C([C@]([C@H](Cc5c3c(c(c(c5)OC)OC)OC)C)(O)C)OC(=O)c4ccccc4)OC
Clé InChI
OFDWKHIQKPKRKY-HAILEXTNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable