PHL83275
Asperosaponin VI
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Akebia saponin D, 3-O-α-L-arabinopyranosyl hederagenin-28-β-D-glucopyranoside-(1→6)-β-D-glucopyranoside, ASD, Asperosaponin VI, Leiyemudanoside A, Tauroside St-G0-1
463,00 €
About This Item
463,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1(C)CC[C@]2(C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=O)CC[C@@]5(C)[C@]6(C)CCC7[C@](C)(CO)[C@@H](O[C@]8([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CC[C@]7(C)[C@@]6([H])CC=C5[C@]2([H])C1
InChI
1S/C47H76O18/c1-42(2)13-15-47(41(59)65-40-37(58)34(55)32(53)26(63-40)20-61-38-36(57)33(54)31(52)25(18-48)62-38)16-14-45(5)22(23(47)17-42)7-8-28-43(3)11-10-29(64-39-35(56)30(51)24(50)19-60-39)44(4,21-49)27(43)9-12-46(28,45)6/h7,23-40,48-58H,8-21H2,1-6H3/t23-,24-,25+,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-,40-,43-,44-,45+,46+,47-/m0/s1
Clé InChI
CCRXMHCQWYVXTE-HMRSNRLKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable