Principaux documents
PHL83225
Pongamol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Lanceolatin C, 1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
50 MG
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
189,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.24
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
Clé InChI
XTLSKKJNOIMMBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable