Documents
PHL83155
2-Methoxycinnamaldehyde
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
o-Methoxycinnamaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
160-161 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
44.0-49.0 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C=Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3/b6-4+
Clé InChI
KKVZAVRSVHUSPL-GQCTYLIASA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)