Principaux documents
PHL82239
Methyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Essence de gaulthéria, Ester méthylique d’acide 2-hydroxybenzoïque
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Beilstein:
971516
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
5.26 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 54 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
847 °F
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Pf
−8-−7 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup