Principaux documents
PHL80965
(-)-Dihydroquinine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Hydroquinine, (8a,9R)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinine, NSC 41799
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Beilstein:
91444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
168-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable