Documents
PHL80712
Hydroquinone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,4-benzènediol, 1,4-dihydroxybenzène, HQ
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro Beilstein :
605970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
3.81 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 132 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
930 °F
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)