Principaux documents
PHL80548
Trigonelline chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Trigonelline hydrochloride, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
25 MG
250,00 €
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
250,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.60
Beilstein:
3734169
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
Clé InChI
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable