Principaux documents
PHL80225
Petunidin chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4‘,5,7-Pentahydroxy 5‘-methoxyflavylium chloride, Petunidol chloride
5 MG
452,00 €
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
452,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13ClO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c3cc(c(c(c3)O)[O-])OC)O
InChI
1S/C16H12O7.ClH/c1-22-14-3-7(2-11(19)15(14)21)16-12(20)6-9-10(18)4-8(17)5-13(9)23-16;/h2-6H,1H3,(H4-,17,18,19,20,21);1H
Clé InChI
QULMBDNPZCFSPR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3