Principaux documents
PHL80111
Sesamol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
50 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Beilstein:
127405
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
62-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Clé InChI
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable