Merck
Passer à
PHL80098
Umbelliferone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
219,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
5482693979H24003
Umbelliferone phyproof® Reference Substance
PHL80098
Umbelliferone
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3