Principaux documents
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Beilstein:
196037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Densité
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
Clé InChI
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Conditionnement
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable