Principaux documents
PHL22330
Melatonin
new
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, Regulin, Slenyto, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Beilstein:
205542
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
116.5-118 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Clé InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable