Principaux documents
LMPS160
Polysulfide in light mineral oil
1.5000% (15000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
1.5000% (15000 ppm)
Chaîne SMILES 
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
Clé InChI
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1