K08971305
Kromasil® Eternity™ XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
About This Item
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® X10CLP10
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 10 mm
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase