Principaux documents
K08971291
Kromasil® C4 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
suitable for USP L26
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
1.8 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB