Principaux documents
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
NB.21
Gamme de produits
Kromasil®
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1000 g
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
300 Å pore size
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable