Principaux documents
K08670869
Kromasil® NH2 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-5-NH2-4.6X150
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB