K08670651
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 21.2 mm
About This Item
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-5-C18-21.2X100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 21.2 mm
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase