Principaux documents
IP336HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set C
1 KIT
447,00 €
447,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
447,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
447,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm),  1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C