Principaux documents
HMSU10
Sulfur in heavy mineral oil
0.075% (750 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
100 ML
130,00 €
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
0.075% (750 ppm)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup