Principaux documents
G004707
HPLC Analysis of Strigol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine, pH 4.1; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
agriculture
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne analytique