FAP83946
Fusarium toxins in animal feed
reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3