Principaux documents
ES5667
ChromegaChiral Chiral CC2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
1 EA
2 050,00 €
2 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 152351-CC2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries