ES5410
ChromegaChiral™ Chiral CCA, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 138251-CCA
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 20 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)