ES5242
GreenSep™ Ethyl Pyridine II SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
GreenSep™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 132291-GS-PYE-II
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
2-ethyl pyridine phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)