Principaux documents
ERMCZ110
Fine Dust (PM2,5 like) (extractable ions)
ERM®, certified reference material
1 EA
264,00 €
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
264,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMCZ110
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable