Principaux documents
ERMBF443D
Soya bean GMB151
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
nominal 1% GMO
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF443D
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission