Principaux documents
ERMBD087
Infant Formula (3- and 2-MCPD fatty acid esters)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3