Principaux documents
D7220KRSUA
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, ASTM D7220
Calibration Set A
1 KIT
555,00 €
555,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
555,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
555,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0025 % (25ppm), 0.0050 % (50ppm). 100 mL ea.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2