Principaux documents
CRM77345
Supelco
Amyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
100 MG
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
156,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Beilstein:
2577253
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
Clé InChI
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup