Principaux documents
CRM67193
Supelco
Isopropalin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
4-Isopropyl-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.36
Beilstein:
2762577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-5-7-16(8-6-2)15-13(17(19)20)9-12(11(3)4)10-14(15)18(21)22/h9-11H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C