Principaux documents
CRM4M7341
Supelco
Acétone-2,4-dinitrophénylhydrazone solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 5 × 1 mL
Synonyme(s) :
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
1 PKG
222,00 €
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
222,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 5 × 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Questions
  1. Is 1000 ug/mL the concentration of acetone or acetone-DNPH derivative?
    1 answer
    1. The reported concentration of 1000 µg/mL is in reference to the Acetone- 2,4-DNPH.