Principaux documents
CRM46324
Supelco
Aflatoxin B2 solution
certified reference material, 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Aflatoxin B2 solution
1 ML
86,10 €
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
86,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.29
Beilstein:
1355115
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Clé InChI
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Cormac McElhinney et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 32(12), 2101-2112 (2015-09-17)
An ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) multi-mycotoxin analytical method was developed to simultaneously identify and quantify 20 mycotoxins in grass silages, inclusive of mycotoxins that are currently regulated in European Union feeds. Extraction of mycotoxins from dried grass silages
Emmanuel Njumbe Ediage et al.
Food chemistry, 177, 397-404 (2015-02-11)
An LC-MS/MS method was developed and validated for the detection and quantification of 23 mycotoxins in different varieties of sorghum. The method performance characteristics were as follows: suitable linearity ranges for all 23 mycotoxins with p-value >0.05; limits of detection
Protocoles
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE