Principaux documents
CRM40979
Supelco
Sulfotep
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
O,O,O′,O′-Tetraethyl dithiopyrophosphate
100 MG
255,00 €
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
255,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H20O5P2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.32
Beilstein:
1714019
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
XIUROWKZWPIAIB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable