Principaux documents
CRM33399
Supelco
Bromophos-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
100 MG
86,70 €
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
86,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12BrCl2O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.05
Beilstein:
2294153
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable