Principaux documents
CRM32532
Supelco
Isopyrazam
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23F2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C1C2CCC1c3c(NC(=O)c4cn(C)nc4C(F)F)cccc23
InChI
1S/C20H23F2N3O/c1-10(2)16-12-7-8-13(16)17-11(12)5-4-6-15(17)23-20(26)14-9-25(3)24-18(14)19(21)22/h4-6,9-10,12-13,16,19H,7-8H2,1-3H3,(H,23,26)
Clé InChI
XTDZGXBTXBEZDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Isopyrazam is a persistent and broad spectrum fungicide for cereals and some other crops like bananas. It is approved for its use in the United Kingdom (UK). As per regulation (EC) No 1107/2009 isopyrazam is not approved for its use as plant protection product in the European Union (EU). Maximum residue levels (MRLs) have been set according to Reg. (EU) 2019/552 for various products of plant and animal origin for pirimicarb from 0.01 to 1.5 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)