Principaux documents
CRM18157
Supelco
Fenpropidin Metabolite CGA 289267
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-(4-(2-methyl-3-piperidin-1-ylpropyl)phenyl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H29NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N2(CCCCC2)CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O)C
InChI
1S/C19H29NO2/c1-15(14-20-11-5-4-6-12-20)13-16-7-9-17(10-8-16)19(2,3)18(21)22/h7-10,15H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,21,22)
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable