BP889
N-Demethylerythromycin A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DEMA, N-Demethylerythromycin A
202,00 €
About This Item
202,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
erythromycin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(C1C(C(OC(C1)C)OC2C(CC(C(=O)C(C(C(C(OC(=O)C(C(C2C)OC3OC(C(C(C3)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C)C)(O)C)O)C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3
Clé InChI
TXOOBKBDBNRQCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable