BP770
4′-Hydroxyacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Point d'ébullition
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
109-111 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
330.8 °F
Point d'éclair (°C)
166 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)