BP742
Enalaprilat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Enalaprilat dihydrate, (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
202,00 €
About This Item
202,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
enalaprilat
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
Clé InChI
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable