BP712
Salbutamol aldehyde impurity
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
salbutamol, albuterol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Chaîne SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Clé InChI
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable