BP634
Levomepromazine sulfoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levomepromazine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S]1(=O)c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)CC(CN(C)C)C
InChI
1S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3
Clé InChI
CUJAZGOWDHBZEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable