BP624
Isradipine impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 1-methylethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
176,00 €
About This Item
176,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isradipine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
n1c(c(c(c(c1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable