BP498
Sotalol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Sotalol hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sotalol
Forme
crystalline
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , KCNH2(3757)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable