Principaux documents
97779-U
Supelco
Flash-300 Pump Piston Seal Kit
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Technique(s)
LPLC: suitable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable