Principaux documents
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
Synonyme(s) :
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.20
Beilstein:
153223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
219-221 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Clé InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable