Principaux documents
854141
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, 2 ml, verre transparent, 12 × 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 1000 FLACONS À SERTIR, TRANSPARENTS, DE 2 ML, OUVERTURE STANDARD
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
clear glass
Caractéristiques
closure type crimp top vial
vial type standard opening
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Description générale
Les flacons à sertir, qui nécessitent une capsule de 11 mm, sont disponibles dans différents styles. Ces flacons ont un fini en verre plein et sont disponibles avec une ouverture de D.I. de 4,6 ou 6,0 mm. L′ouverture large augmente la zone cible pour la pénétration de l′aiguille. Les capsules pour ces flacons sont disponibles en différentes couleurs.