845122
TOYOPEARL® Phenyl-650S MiniChrom Column
phase phenyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonyme(s) :
MiniChrom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Fabricant/nom de marque
Tosoh 45122
Paramètres
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume du lit
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
35 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilité
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales